Få mere at vide
N-Desmethyl Danofloxacin, TRC
Artikelnummer. 30007690
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007690 10 mg
30005579 1 mg
30003318 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29158510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108461-04-7
Molekylær formel C18 H18 F N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 343.35
IUPAC navn 1-cyclopropyl-7-[(1S,4S)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]-6-fluoro-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4C[C@@H]5C[C@H]4CN5)c(F)cc3C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyldanofloxacin
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18FN3O3/c19-14-4-12-15(5-16(14)21-7-9-3-11(21)6-20-9)22(10-1-2-10)8-13(17(12)23)18(24)25/h4-5,8-11,20H,1-3,6-7H2,(H,24,25)/t9-,11-/m0/s1
Formel vægt 343.1332