Få mere at vide
N-Desmethyl Danofloxacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyldanofloxacin |
| CAS | 108461-04-7 |
| Molekylær formel | C18 H18 F N3 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18FN3O3/c19-14-4-12-15(5-16(14)21-7-9-3-11(21)6-20-9)22(10-1-2-10)8-13(17(12)23)18(24)25/h4-5,8-11,20H,1-3,6-7H2,(H,24,25)/t9-,11-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4C[C@@H]5C[C@H]4CN5)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-7-[(1S,4S)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]-6-fluoro-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.35 |
| Formel vægt | 343.1332 |