Få mere at vide
N-Desmethyl Clozapin, TRC
Artikelnummer. 17914385
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17914385 25 mg
17970935 5 mg
17993115 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17914385 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29200025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6104-71-8
Molekylær formel C17 H17 Cl N4
Molekylvægt (g/mol) 312.8
Synonym 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), Desmethylclozapine, Norclozapine, 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, ACP 104, Demethylclozapine, N-Demethylclozapine, N-Desmethylclozapine, Clozapine-desmethyl
IUPAC navn 3-chloro-6-piperazin-1-yl-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepin
SMIL Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethylclozapine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
Formel vægt 312.1142
Procent renhed >95%