missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Desmethyl Clozapine-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norclozapine piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 |
| CAS | 1189888-77-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17 2H8 H9 Cl N4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-Desmethyl Clozapine-d8, N-Desmethylclozapine-d8, Norclozapine-d8, Norclozapine-D8 (piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-D8), 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, N-Demethylclozapine-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2/i7D2,8D2,9D2,10D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 3-chloro-6-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.85 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?