Få mere at vide
N-desmethylklomipramin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30134786
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134786 25 mg
17990645 5 mg
17925115 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134786 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29158025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29854-14-6
Molekylær formel C18 H21 Cl N2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 337.29
Synonym Desmethylclomipramine Hydrochloride
IUPAC navn 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N-methylpropan-1-amin; hydrochlorid
SMIL Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
Formel vægt 336.116
Procent renhed >95%