missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Desmethyl Clomipramine-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl Clomipramine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1189971-04-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 2H3 H18 Cl N2 . Cl H |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 3-chloro-10,11-dihydro-N-(methyl-d3) Hydrochloride, N-Desmethyl Clomipramine-D3 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H/i1D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])NCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC navn | 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.31 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?