missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-desmethyl klarithromycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl Clarithromycin |
| CAS | 101666-68-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C37 H67 N O13 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3''-N-Demethyl-6-O-methylerythromycin A, N-Desmethyl Clarithromycin |
| InChI formel | InChI=1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,44)30(41)20(4)27(39)18(2)16-36(9,46-13)32(51-34-28(40)24(38-11)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-35(8,45-12)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,38,40-42,44H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](NC)[C@H]3O)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC |
| IUPAC navn | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-6-[(2S,3R,4S,6R)-3-hydroxy-6-methyl-4-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 733.93 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?