Få mere at vide
N-Desmethyl-benzotropin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30364293
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364293 250 mg
30363993 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30364293 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD291040250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25471-67-4
Molekylær formel C20 H23 N O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 329.86
Synonym 8-Azabicyclo[3.2.1]octane, 3-(diphenylmethoxy)-, hydrochloride, endo- (9CI), 1αH,5αH-Nortropane, 3α-(diphenylmethoxy)-, hydrochloride (8CI), (3-endo)-3-(Diphenylmethoxy)-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride, endo-3-(Benzhydryloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride, Desmethyl benzatropine hydrochloride, N-Desmethylbenzatropine hydrochloride, N-Desmethylbenztropine hydrochloride
IUPAC navn (1R,5S)-3-benzhydryloxy-8-azabicyclo[3.2.1]oktan; hydrochlorid
SMIL Cl.C1C[C@H]2C[C@H](C[C@@H]1N2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Benzotropine hydrochloride
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23NO.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)20(16-9-5-2-6-10-16)22-19-13-17-11-12-18(14-19)21-17;/h1-10,17-21H,11-14H2;1H/t17-,18+,19+;
Formel vægt 329.1546