missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desmethyl-benzotropin Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30363993
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363993 25 mg
30364293 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363993 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29104025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 25471-67-4
Molekylær formel C20 H23 N O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 329.86
Synonym 8-Azabicyclo[3.2.1]octane, 3-(diphenylmethoxy)-, hydrochloride, endo- (9CI), 1αH,5αH-Nortropane, 3α-(diphenylmethoxy)-, hydrochloride (8CI), (3-endo)-3-(Diphenylmethoxy)-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride, endo-3-(Benzhydryloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride, Desmethyl benzatropine hydrochloride, N-Desmethylbenzatropine hydrochloride, N-Desmethylbenztropine hydrochloride
IUPAC navn (1R,5S)-3-benzhydryloxy-8-azabicyclo[3.2.1]oktan; hydrochlorid
SMIL Cl.C1C[C@H]2C[C@H](C[C@@H]1N2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Benzotropine hydrochloride
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23NO.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)20(16-9-5-2-6-10-16)22-19-13-17-11-12-18(14-19)21-17;/h1-10,17-21H,11-14H2;1H/t17-,18+,19+;
Formel vægt 329.1546
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.