missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desmethyl Azithromycin B, TRC

Artikelnummer. 30359035
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359035 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359035 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2908055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Azithromycin B
CAS 857078-26-3
Molekylær formel C37H70N2O11
Mængde 5 mg
Synonym (2R,3R,4S,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-alpha-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-4,10-dihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-beta-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, N-Desmethyl azithromycin B
InChI formel InChI=1S/C37H70N2O11/c1-14-27-21(4)29(40)24(7)38-18-19(2)16-36(9,44)33(50-35-30(41)26(39(11)12)15-20(3)46-35)22(5)31(23(6)34(43)48-27)49-28-17-37(10,45-13)32(42)25(8)47-28/h19-33,35,38,40-42,44H,14-18H2,1-13H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29+,30-,31+,32+,33-,35+,36-,37-/m1/s1
SMIL O([C@H]1[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O2)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](CC)OC(=O)[C@@H]1C)[C@H]3C[C@](OC)(C)[C@@H](O)[C@H](C)O3
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-(((2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-ethyl-4,10-dihydroxy-13-(((2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one
Molekylvægt (g/mol) 718.95
Formel vægt 718.5
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.