Få mere at vide
N-Desmethyl Azelastin, TRC
Artikelnummer. 30366585
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366585 10 mg
30350739 5 mg
30350278 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30366585 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29095010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 47491-38-3
Molekylær formel C21 H22 Cl N3 O
Molekylvægt (g/mol) 367.87
Synonym 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1H-azepin-4-yl)-, 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1H-azepin-4-yl)-1(2H)-phthalazinone, Demethylazelastine, Desmethylazelastine, N-Desmethyl Azelastine, N-Desmethylazelastine
IUPAC navn 2-(azepan-4-yl)-4-[(4-chlorophenyl)methyl]phthalazin-1-one
SMIL Clc1ccc(CC2=NN(C3CCCNCC3)C(=O)c4ccccc24)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Azelastine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H22ClN3O/c22-16-9-7-15(8-10-16)14-20-18-5-1-2-6-19(18)21(26)25(24-20)17-4-3-12-23-13-11-17/h1-2,5-10,17,23H,3-4,11-14H2
Formel vægt 367.1451