Få mere at vide
N-Desmethyl Azatadin, TRC
Artikelnummer. 17953465
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17953465 50 mg -
17953165 10 mg -
17953275 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17953465 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29094050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38092-95-4
Molekylær formel C19 H20 N2
Molekylvægt (g/mol) 276.3755
Synonym 6,11-Dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
IUPAC navn 11-piperidin-4-yliden-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin
SMIL C1CC(=C2c3ccccc3CCc4cccnc24)CCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Azatadine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20N2/c1-2-6-17-14(4-1)7-8-16-5-3-11-21-19(16)18(17)15-9-12-20-13-10-15/h1-6,11,20H,7-10,12-13H2
Formel vægt 276.1626