missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desmethyl Asenapine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30361000
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361000 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361000 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2907405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-desmethyl Asenapine hydrochloride
CAS 1170701-78-6
Molekylær formel C16 H14 Cl N O . Cl H
Mængde 5 mg
Synonym 1H-Dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole, 5-chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), (3aR,12bR)-rel- (ACI), rel-(3aR,12bR)-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole hydrochloride, N-Desmethylasenapine hydrochloride, trans-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H14ClNO.ClH/c17-10-5-6-16-12(7-10)14-9-18-8-13(14)11-3-1-2-4-15(11)19-16;/h1-7,13-14,18H,8-9H2;1H/t13-,14-;/m1./s1
SMIL Cl.Clc1ccc2Oc3ccccc3[C@H]4CNC[C@@H]4c2c1
Molekylvægt (g/mol) 308.2
Formel vægt 307.0531
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.