Få mere at vide
N-Desmethyl Apalutamide, TRC
Artikelnummer. 30366999
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30366999 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30366999 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29139510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Apalutamide
CAS 1332391-11-3
Molekylær formel C20 H13 F4 N5 O2 S
Mængde 10 mg
Synonym 4-[7-[6-Cyano-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]oct-5-yl]-2-fluoro-benzamide, 4-[7-[6-Cyano-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]octan-5-yl]-2-fluorobenzamide
InChI formel InChI=1S/C20H13F4N5O2S/c21-14-7-10(2-3-12(14)16(26)30)29-18(32)28(17(31)19(29)4-1-5-19)11-6-13(20(22,23)24)15(8-25)27-9-11/h2-3,6-7,9H,1,4-5H2,(H2,26,30)
SMIL NC(=O)c1ccc(cc1F)N2C(=S)N(C(=O)C23CCC3)c4cnc(C#N)c(c4)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-[7-[6-cyano-5-(trifluoromethyl)-3-pyridyl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]octan-5-yl]-2-fluoro-benzamide
Molekylvægt (g/mol) 463.41
Formel vægt 463.0726