missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desmethyl Apalutamide, TRC

Artikelnummer. 30360760
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360760 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360760 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29139525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl Apalutamide
CAS 1332391-11-3
Molekylær formel C20 H13 F4 N5 O2 S
Mængde 25 mg
Synonym 4-[7-[6-Cyano-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]oct-5-yl]-2-fluoro-benzamide, 4-[7-[6-Cyano-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]octan-5-yl]-2-fluorobenzamide
InChI formel InChI=1S/C20H13F4N5O2S/c21-14-7-10(2-3-12(14)16(26)30)29-18(32)28(17(31)19(29)4-1-5-19)11-6-13(20(22,23)24)15(8-25)27-9-11/h2-3,6-7,9H,1,4-5H2,(H2,26,30)
SMIL NC(=O)c1ccc(cc1F)N2C(=S)N(C(=O)C23CCC3)c4cnc(C#N)c(c4)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-[7-[6-cyano-5-(trifluoromethyl)-3-pyridyl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]octan-5-yl]-2-fluoro-benzamide
Molekylvægt (g/mol) 463.41
Formel vægt 463.0726
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.