Få mere at vide
N-Desmethyl-4’-hydroxy Tamoxifen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl-4'-hydroxy Tamoxifen |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27NO2/c1-3-24(19-9-13-22(27)14-10-19)25(20-7-5-4-6-8-20)21-11-15-23(16-12-21)28-18-17-26-2/h4-16,26-27H,3,17-18H2,1-2H3/b25-24- |
| Formel vægt | 373.2042 |