Få mere at vide
N-Desmethyl-4'-hydroxy Tamoxifen-d3 (E/Z Mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl-4'-hydroxy Tamoxifen-d3 (E/Z Mixture) |
| CAS | 1795139-22-8 |
| Molekylær formel | C25H24D3NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[(1E/Z)-1-[[4-[2-(Methylamino-d3)ethoxy]phenyl]phenylmethylene]propyl]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27NO2/c1-3-24(19-9-13-22(27)14-10-19)25(20-7-5-4-6-8-20)21-11-15-23(16-12-21)28-18-17-26-2/h4-16,26-27H,3,17-18H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | OC(C=C1)=CC=C1/C(CC)=C(C2=CC=C(OCCNC([2H])([2H])[2H])C=C2)/C3=CC=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.51 |