missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desmethyl 4-Benzyloxy Toremifene Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30365499
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365499 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365499 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2910805MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl 4-Benzyloxy Toremifene Hydrochloride
CAS 176671-80-0
Molekylær formel C32H33Cl2NO2
Mængde 5 mg
Synonym 2-[4-[4-Chloro-2-phenyl-1-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1-butenyl]phenoxy]-N-methyl-ethanamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C32H32ClNO2.ClH/c1-34-22-23-35-29-16-12-27(13-17-29)32(31(20-21-33)26-10-6-3-7-11-26)28-14-18-30(19-15-28)36-24-25-8-4-2-5-9-25;/h2-19,34H,20-24H2,1H3;1H/b32-31+;
SMIL CNCCOC1=CC=C(C=C1)/C(=C(/CCCl)\C2=CC=CC=C2)/C3=CC=C(C=C3)OCC4=CC=CC=C4.Cl
Molekylvægt (g/mol) 534.52
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.