missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Desmethyl 3-Hydroxy Mepivacaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl 3-Hydroxy Mepivacaine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-9-6-7-12(17)10(2)13(9)16-14(18)11-5-3-4-8-15-11/h6-7,11,15,17H,3-5,8H2,1-2H3,(H,16,18) |
| Formel vægt | 248.1525 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?