Få mere at vide
N-Desisopropylmetoprolol (1-Amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol), Mikromol™
Artikelnummer. 17961286
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17961286 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17961286 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0027.340025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-Desisopropylmetoprolol (1-Amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desisopropylmetoprolol
CAS 74027-60-4
Analyt- eller komponentnavne N-Desisopropylmetoprolol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H19 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Propanol, 1-amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-, N-Desisopropylmetoprolol
InChI formel InChI=1S/C12H19NO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9,13H2,1H3
SMIL COCCc1ccc(OCC(O)CN)cc1
IUPAC navn 1-amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 225.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 225,1365 g/mol