missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desisopropyl N-Chlorophenylchlorguanide Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30356188
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356188 5 g
30352699 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356188 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2903355G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13590-98-2
Molekylær formel C14 H13 Cl2 N5 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 358.65
Synonym N,N'-bis(4-Chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride (1:1), Biguanide, 1,5-bis(p-chlorophenyl)-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N,N'-bis(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), ST 39008, 1,5-Bis-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride, N1,N3-bis(4-Chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride
IUPAC navn 1-(4-chlorophenyl)-3-[N-(4-chlorophenyl)carbamimidoyl]guanidine;hydrochloride
SMIL Cl.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,5-bis(4-chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H13Cl2N5.ClH/c15-9-1-5-11(6-2-9)19-13(17)21-14(18)20-12-7-3-10(16)4-8-12;/h1-8H,(H5,17,18,19,20,21);1H
Formel vægt 357.0315
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.