Få mere at vide
N-desisopropylmetoprolol, TRC
Artikelnummer. 30363275
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363275 1 g
30352033 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30363275 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2902401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74027-60-4
Molekylær formel C12 H19 N O3
Molekylvægt (g/mol) 225.28
Synonym 2-Propanol, 1-amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-, N-Desisopropylmetoprolol
IUPAC navn 1-amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
SMIL COCCc1ccc(OCC(O)CN)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desisopropylmetoprolol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H19NO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9,13H2,1H3
Formel vægt 225.1365