missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Desisopropyl Metoprolol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desisopropyl Metoprolol-d5 |
| CAS | 1794979-77-3 |
| Molekylær formel | C12H14D5NO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-Amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol-d5, H 98/52-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9,13H2,1H3/i8D2,9D2,11D |
| SMIL | NC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])OC1=CC=C(C=C1)CCOC |
| IUPAC navn | 1-amino-3-(4-(2-methoxyethyl)phenoxy)propan-1,1,2,3,3-d5-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.31 |
| Formel vægt | 230.17 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Hittar du en möjlighet till förbättring?