missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Deshydroxyethyl Dasatinib-d8, TRC

Artikelnummer. 17999379
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17999379 1 mg
17987169 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17999379 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2900021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1189998-96-6
Molekylær formel C21 D8 H15 Cl N6 O S
Molekylvægt (g/mol) 451.01
Synonym N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[2-methyl-6-(1-piperazinyl-d8)-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide, Dasatinib Metabolite M4-d8
IUPAC navn N-(2-chloro-6-methyl-phenyl)-2-[[2-methyl-6-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl)pyrimidin-4-yl]methyl]thiazole-5-carboxamide
SMIL [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2cc(Cc3ncc(s3)C(=O)Nc4c(C)cccc4Cl)nc(C)n2)C1([2H])[2H]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Deshydroxyethyl Dasatinib piperazinyl-d8
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23ClN6OS/c1-13-4-3-5-16(22)20(13)27-21(29)17-12-24-19(30-17)11-15-10-18(26-14(2)25-15)28-8-6-23-7-9-28/h3-5,10,12,23H,6-9,11H2,1-2H3,(H,27,29)/i6D2,7D2,8D2,9D2
Formel vægt 450.1845
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.