Få mere at vide
N-Deshydroxyethyl Dasatinib-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Deshydroxyethyl Dasatinib piperazinyl-d8 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23ClN6OS/c1-13-4-3-5-16(22)20(13)27-21(29)17-12-24-19(30-17)11-15-10-18(26-14(2)25-15)28-8-6-23-7-9-28/h3-5,10,12,23H,6-9,11H2,1-2H3,(H,27,29)/i6D2,7D2,8D2,9D2 |
| Formel vægt | 450.1845 |