missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Deshydroxy Ciclopirox, TRC

Artikelnummer. 30137387
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137387 100 mg
30008805 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137387 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD289995100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 67587-24-0
Molekylær formel C12 H17 N O
Molekylvægt (g/mol) 191.27
Synonym 6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one, Ciclopirox Olamine Imp. C (EP), 2(1H)-Pyridinone, 6-cyclohexyl-4-methyl- (9CI), 6-Cyclohexyl-4-methyl-2(1H)-pyridone, N-Deshydroxy Ciclopirox
IUPAC navn 6-cyclohexyl-4-methyl-1H-pyridin-2-one
SMIL CC1=CC(=O)NC(=C1)C2CCCCC2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17NO/c1-9-7-11(13-12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3,(H,13,14)
Formel vægt 191.131
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.