Få mere at vide
N-Desethylvardenafil, Mikromol™
Beskrivelse
N-Desethylvardenafil
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desethylvardenafil |
| CAS | 448184-46-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Desethylvardenafil |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H28 N6 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-[2-ethoxy-5-(1-piperazinylsulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI), N-Desethylvardenafil, Vardenafil Related Compound E |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28N6O4S/c1-4-6-18-23-14(3)19-21(28)24-20(25-27(18)19)16-13-15(7-8-17(16)31-5-2)32(29,30)26-11-9-22-10-12-26/h7-8,13,22H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,24,25,28) |
| SMIL | CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCNCC4 |
| IUPAC navn | 2-(2-ethoxy-5-piperazin-1-ylsulfonylphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one |
| Vis mere |