Få mere at vide
N-Desethylsunitinib, Mikromol™
Artikelnummer. 18041840
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18041840 25 mg
17959719 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18041840 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3568.060025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Desethylsunitinib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desethyl Sunitinib
CAS 356068-97-8
Analyt- eller komponentnavne N-Desethyl Sunitinib
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H23 F N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-[2-(Ethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, 5-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydroindol-(3Z)-ylidenemethyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid (2-ethylaminoethyl)amide, 5-[((3Z)-5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydroindol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid (2-ethylaminoethyl)amide, SU 12662
InChI formel InChI=1S/C20H23FN4O2/c1-4-22-7-8-23-20(27)18-11(2)17(24-12(18)3)10-15-14-9-13(21)5-6-16(14)25-19(15)26/h5-6,9-10,22,24H,4,7-8H2,1-3H3,(H,23,27)(H,25,26)/b15-10-
SMIL CCNCCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c1C
IUPAC navn N-[2-(ethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 370.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 370.1805 g/mol