Få mere at vide
N-Desethylsunitinib, LoGiCal
Artikelnummer. 30463728
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463728 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463728 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3568.06
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desethyl Sunitinib
CAS 356068-97-8
Analyt- eller komponentnavne N-Desethyl Sunitinib
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H23 F N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-[2-(Ethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, 5-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydroindol-(3Z)-ylidenemethyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid (2-ethylaminoethyl)amide, 5-[((3Z)-5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydroindol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid (2-ethylaminoethyl)amide, SU 12662
InChI formel InChI=1S/C20H23FN4O2/c1-4-22-7-8-23-20(27)18-11(2)17(24-12(18)3)10-15-14-9-13(21)5-6-16(14)25-19(15)26/h5-6,9-10,22,24H,4,7-8H2,1-3H3,(H,23,27)(H,25,26)/b15-10-
Løsningstype Neat
SMIL CCNCCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c1C
IUPAC navn N-[2-(ethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 370.42
Mængde 10 mg
Formel vægt 370.1805 g/mol