Få mere at vide
N-Desethylsunitinib, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desethyl Sunitinib |
| CAS | 356068-97-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Desethyl Sunitinib |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H23 F N4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-[2-(Ethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, 5-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydroindol-(3Z)-ylidenemethyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid (2-ethylaminoethyl)amide, 5-[((3Z)-5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydroindol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid (2-ethylaminoethyl)amide, SU 12662 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23FN4O2/c1-4-22-7-8-23-20(27)18-11(2)17(24-12(18)3)10-15-14-9-13(21)5-6-16(14)25-19(15)26/h5-6,9-10,22,24H,4,7-8H2,1-3H3,(H,23,27)(H,25,26)/b15-10- |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCNCCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c1C |
| Vis mere |