Få mere at vide
N-Desethyl Sunitinib-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desethyl Sunitinib-d5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23FN4O2/c1-4-22-7-8-23-20(27)18-11(2)17(24-12(18)3)10-15-14-9-13(21)5-6-16(14)25-19(15)26/h5-6,9-10,22,24H,4,7-8H2,1-3H3,(H,23,27)(H,25,26)/b15-10-/i1D3,4D2 |
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?