Få mere at vide
N-Desethyl Pirimiphos-methyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pirimiphos-methyl-N-desethyl |
| CAS | 67018-59-1 |
| Molekylær formel | C9 H16 N3 O3 P S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-Deethylpirimiphos methyl |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N3O3PS/c1-5-10-9-11-7(2)6-8(12-9)15-16(17,13-3)14-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,11,12) |
| SMIL | CCNc1nc(C)cc(OP(=S)(OC)OC)n1 |
| IUPAC navn | 4-dimethoxyphosphinothioyloxy-N-ethyl-6-methylpyrimidin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.28 |
| Formel vægt | 277.065 |