Få mere at vide
N-Desethyl N-Methyl Rivastigmine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desethyl N-Methyl Rivastigmine |
| CAS | 1230021-28-9 |
| Molekylær formel | C13H20N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N,N-Ddimethyl-carbamic Acid 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Ester, Rivastigmine EP Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O2/c1-10(14(2)3)11-7-6-8-12(9-11)17-13(16)15(4)5/h6-10H,1-5H3/t10-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](N(C)C)c1cccc(OC(=O)N(C)C)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.32 |
| Formel vægt | 236.1525 |