Få mere at vide
N-Desethyl N-Methyl rac-Rivastigmin, TRC
Artikelnummer. 30353988
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30353988 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30353988 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD292300250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl dimethylcarbamate
CAS 25081-93-0
Molekylær formel C13 H20 N2 O2
Mængde 250 mg
Synonym N,N-Dimethylcarbamic acid 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ester, Dimethylcarbamic acid 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ester, Dimethylcarbamic acid m-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ester, m-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol dimethylcarbamate, Carbamic acid, dimethyl-, 3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester (9CI), Carbamic acid, dimethyl-, m-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester (8CI), 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl N,N-dimethylcarbamate, Phenol, m-[1-(dimethylamino)ethyl]-, dimethylcarbamate (ester) (8CI), 3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Dimethylcarbamate, N-Desethyl N-Methyl rac-Rivastigmine
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O2/c1-10(14(2)3)11-7-6-8-12(9-11)17-13(16)15(4)5/h6-10H,1-5H3
SMIL CC(N(C)C)c1cccc(OC(=O)N(C)C)c1
IUPAC navn [3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl] N,N-dimethylcarbamat
Molekylvægt (g/mol) 236.31
Formel vægt 236.1525