missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desethyl Etifoxine, TRC

Artikelnummer. 30135394
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135394 250 mg
30006305 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135394 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD289370250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 21715-43-5
Molekylær formel C15 H13 Cl N2 O
Molekylvægt (g/mol) 272.73
IUPAC navn 6-chloro-4-methyl-4-phenyl-3,1-benzoxazin-2-amine
SMIL CC1(OC(=Nc2ccc(Cl)cc12)N)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desethyl Etifoxine
Analyt- eller komponentnavne N-Desethyl Etifoxine
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C15H13ClN2O/c1-15(10-5-3-2-4-6-10)12-9-11(16)7-8-13(12)18-14(17)19-15/h2-9H,1H3,(H2,17,18)
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 250 mg
Formel vægt 272.0716
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.