Få mere at vide
N-Desethyl-E-Clomiphene Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desethyl-E-Clomiphene Hydrochloride |
| CAS | 21625-70-7 |
| Molekylær formel | C24H25Cl2NO |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-[4-[(1E)-2-Chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-N-ethylethanamine Hydrochloride alt, Desethylenclomiphene Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24ClNO.ClH/c1-2-26-17-18-27-22-15-13-20(14-16-22)23(19-9-5-3-6-10-19)24(25)21-11-7-4-8-12-21;/h3-16,26H,2,17-18H2,1H3;1H/b24-23+; |
| SMIL | Cl.CCNCCOc1ccc(cc1)\C(=C(\Cl)/c2ccccc2)\c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-[4-[(E)-2-chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-N-ethylethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.37 |
| Formel vægt | 413.1313 |