Få mere at vide
N-Desethyl Chloroquine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desethyl Chloroquine hydrochloride |
| CAS | 4298-11-7 |
| Molekylær formel | C16 H22 Cl N3 . H Cl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1-ethyl-1,4-Pentanediamine HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22ClN3.ClH/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16;/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20);1H |
| SMIL | Cl.CCNCCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12 |
| IUPAC navn | N4-(7-chloro-4-quinolyl)-N1-ethyl-pentane-1,4-diamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.28 |
| Formel vægt | 327.1269 |