Få mere at vide
N-Desethyl Amodiaquine-d5, TRC
Artikelnummer. 30354445
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30354445 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30354445 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28882710MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desethyl Amodiaquine-d5
CAS 1173023-19-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18H13D5ClN3O
Mængde 10 mg
Synonym 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(ethyl-d5-amino)methyl]phenol, Monodesethylamodiaquine-d5, Desethylamodiaquine-d5
InChI formel InChI=1S/C18H18ClN3O/c1-2-20-11-12-9-14(4-6-18(12)23)22-16-7-8-21-17-10-13(19)3-5-15(16)17/h3-10,20,23H,2,11H2,1H3,(H,21,22)/i1D3,2D2
SMIL OC(C(CNC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=C1)=CC=C1NC2=CC=NC3=C2C=CC(Cl)=C3
Molekylvægt (g/mol) 332.84
Procent renhed >95