Få mere at vide
N-Desethyl Amodiaquine-d5 Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desethylamodiaquine-D5 diHCl |
| CAS | 1216894-33-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 2H5 H13 Cl N3 O . 2 Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Desethylamodiaquine-D5 Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClN3O.2ClH/c1-2-20-11-12-9-14(4-6-18(12)23)22-16-7-8-21-17-10-13(19)3-5-15(16)17;;/h3-10,20,23H,2,11H2,1H3,(H,21,22);2*1H/i1D3,2D2;; |
| SMIL | Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O |
| IUPAC navn | 4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]-2-[(1,1,2,2,2-pentadeuterioethylamino)methyl]phenol;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 405.76 |
| Vis mere |