missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desethyl 3-Bromo Lidocaine, TRC

Artikelnummer. 30352837
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352837 25 mg
30350368 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352837 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28892025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1246818-42-7
Molekylær formel C12H17BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 285.18
Synonym N-(3-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-2-(ethylamino)acetamide
IUPAC navn N-(3-bromo-2,6-dimethylphenyl)-2-(ethylamino)acetamide
SMIL CCNCC(=O)NC1=C(C=CC(=C1C)Br)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desethyl 3-Bromo Lidocaine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17BrN2O/c1-4-14-7-11(16)15-12-8(2)5-6-10(13)9(12)3/h5-6,14H,4,7H2,1-3H3,(H,15,16)
Formel vægt 284.0524
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.