missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Descyanomethyl-N-acetamide Flonicamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flonicamid-acetamide |
| CAS | 158062-96-5 |
| Molekylær formel | C9 H8 F3 N3 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-(2-amino-2-oxoethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide, N-(2-Amino-2-oxoethyl)-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide, N-(4-trifluoromethylnicotinoyl)glycinamide, TFNG-AM, Flonicamid-N-descyanomethyl-N-acetamide, Flonicamid-acetamide, N-Descyanomethyl-N-acetamide Flonicamid, N-(2-amino-2-oxoethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide, N-(2-Amino-2-oxoethyl)-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide, N-(4-trifluoromethylnicotinoyl)glycinamide, TFNG-AM, Flonicamid-N-descyanomethyl-N-acetamide, Flonicamid-acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8F3N3O2/c10-9(11,12)6-1-2-14-3-5(6)8(17)15-4-7(13)16/h1-3H,4H2,(H2,13,16)(H,15,17) |
| SMIL | NC(=O)CNC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F |
| IUPAC navn | N-(2-amino-2-oxoethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.174 |
| Formel vægt | 247.057 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?