Få mere at vide
N-Deschlorobenzoyl Indomethacin, TRC
Artikelnummer. 30003754
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003754 10 mg
30008523 1 g
30011357 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003754 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28884510MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2882-15-7
Molekylær formel C12 H13 N O3
Molekylvægt (g/mol) 219.24
Synonym (5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(5-Methoxy-2-methylindol-3-yl)acetic acid, 2-Methyl-5-methoxy-3-indolylacetic acid, 2-Methyl-5-methoxyindole-3-acetic acid, 5-Methoxy-2-methyl-1H-Indole-3-acetic acid, 5-Methoxy-2-methyl-3-indolylacetic acid, 5-Methoxy-2-methylindol-3-acetic acid, 5-Methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, De(chlorobenzoyl)indomethacin, N-Des(4-chlorobenzoyl)indomethacin, NSC 97026
IUPAC navn 2-(5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)eddikesyre
SMIL COc1ccc2[nH]c(C)c(CC(=O)O)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13NO3/c1-7-9(6-12(14)15)10-5-8(16-2)3-4-11(10)13-7/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
Formel vægt 219.0895