Få mere at vide
N-Desbutyl Bupivacaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide |
| CAS | 15883-20-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 H20 N2 O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide, Mepivacaine Imp. B (EP), Bupivacaine Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMIL | Cc1cccc(C)c1NC(=O)C2CCCCN2 |
| IUPAC navn | N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.32 |
| Vis mere |