Få mere at vide
N-DesBoc Docetaxel, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-DesBoc Docetaxel |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C38H45NO12/c1-19-23(49-34(46)29(43)27(39)21-12-8-6-9-13-21)17-38(47)32(50-33(45)22-14-10-7-11-15-22)30-36(5,31(44)28(42)26(19)35(38,3)4)24(41)16-25-37(30,18-48-25)51-20(2)40/h6-15,23-25,27-30,32,41-43,47H,16-18,39H2,1-5H3/t23-,24-,25+,27-,28+,29+,30-,32-,36+,37-,38+/m0/s1 |
| Formel vægt | 707.2942 |