Få mere at vide
N-Desbenzyl N-tert-butyloxycarbonyl Donepezil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desbenzyl N-tert-butyloxycarbonyl Donepezil |
| CAS | 948550-60-5 |
| Molekylær formel | C22H31NO5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4-[(2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1-oxo-1H-inden-2-yl)methyl]-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31NO5/c1-22(2,3)28-21(25)23-8-6-14(7-9-23)10-16-11-15-12-18(26-4)19(27-5)13-17(15)20(16)24/h12-14,16H,6-11H2,1-5H3 |
| SMIL | COc1cc2CC(CC3CCN(CC3)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)c2cc1OC |
| IUPAC navn | tert-butyl 4-[(5,6-dimethoxy-3-oxo-1,2-dihydroinden-2-yl)methyl]piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.49 |
| Formel vægt | 389.2202 |