Få mere at vide
N-Desalkyl Itraconazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desalkyl Itraconazole |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H30Cl2N8O4/c32-22-1-10-28(29(33)15-22)31(18-40-20-34-19-36-40)44-17-27(45-31)16-43-26-8-6-24(7-9-26)39-13-11-38(12-14-39)23-2-4-25(5-3-23)41-21-35-37-30(41)42/h1-10,15,19-21,27H,11-14,16-18H2,(H,37,42)/t27-,31-/m0/s1 |
| Formel vægt | 648.1767 |