Få mere at vide
N-Desacryloyl Ritlecitinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desacryloyl Ritlecitinib |
| CAS | 2042650-70-2 |
| Molekylær formel | C12H17N5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Ritlecitinib Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N5/c1-8-2-3-9(6-14-8)17-12-10-4-5-13-11(10)15-7-16-12/h4-5,7-9,14H,2-3,6H2,1H3,(H2,13,15,16,17)/t8-,9+/m0/s1 |
| SMIL | N(C1=C2C(NC=C2)=NC=N1)[C@@H]3CC[C@H](C)NC3 |
| IUPAC navn | N-((3R,6S)-6-methylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.3 |
| Formel vægt | 231.15 |