missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Desacetyl-N-formyl Thiocolchicoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desacetyl-N-formyl thiocolchicoside |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H31NO10S/c1-34-24-17(36-26-23(33)22(32)21(31)18(10-28)37-26)8-12-4-6-15(27-11-29)14-9-16(30)19(38-3)7-5-13(14)20(12)25(24)35-2/h5,7-9,11,15,18,21-23,26,28,31-33H,4,6,10H2,1-3H3,(H,27,29)/t15-,18+,21+,22-,23+,26+/m0/s1 |
| Formel vægt | 549.1669 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?