missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desacetyl-N-formyl Apremilast, TRC

Artikelnummer. 30363965
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363965 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28940325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desacetyl-N-formyl Apremilast
CAS 2077897-94-8
Molekylær formel C21 H22 N2 O7 S
Mængde 25 mg
Synonym Formamide, N-[2-[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]- (ACI), N-[2-[(1S)-1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]formamide (ACI)
InChI formel InChI=1S/C21H22N2O7S/c1-4-30-18-10-13(8-9-17(18)29-2)16(11-31(3,27)28)23-20(25)14-6-5-7-15(22-12-24)19(14)21(23)26/h5-10,12,16H,4,11H2,1-3H3,(H,22,24)/t16-/m1/s1
SMIL CCOc1cc(ccc1OC)[C@@H](CS(=O)(=O)C)N2C(=O)c3cccc(NC=O)c3C2=O
IUPAC navn N-[2-[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethyl]-1,3-dioxoisoindol-4-yl]formamide
Molekylvægt (g/mol) 446.474
Formel vægt 446.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.