Få mere at vide
N-Desacetyl 5-Azido Oseltamivir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desacetyl 5-Azido Oseltamivir |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24N4O3/c1-4-10(5-2)21-12-8-9(14(19)20-6-3)7-11(13(12)15)17-18-16/h8,10-13H,4-7,15H2,1-3H3/t11-,12+,13+/m0/s1 |
| Formel vægt | 296.1848 |