missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Des-tetrahydrofuran N-(6,7-Dimethoxy-4,4a-dihydroquinazolin-4-amine) Alfuzosin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N2-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)amino]propyl]-6,7-dimethoxy-N2-methylquinazoline-2,4-diamine |
| CAS | 928780-95-4 |
| Molekylær formel | C24 H30 N8 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,4-Quinazolinediamine, N2-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)amino]propyl]-6,7-dimethoxy-N2-methyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30N8O4/c1-32(24-29-16-12-20(36-5)18(34-3)10-14(16)22(26)31-24)8-6-7-27-23-28-15-11-19(35-4)17(33-2)9-13(15)21(25)30-23/h9-12H,6-8H2,1-5H3,(H2,26,29,31)(H3,25,27,28,30) |
| SMIL | COc1cc2nc(NCCCN(C)c3nc(N)c4cc(OC)c(OC)cc4n3)nc(N)c2cc1OC |
| IUPAC navn | 2-N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-methylamino]propyl]-6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 494.546 |
| Formel vægt | 494.239 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?